15038
Boc-Arg(Pbf)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Nα-Boc-Nω-(2,2,4,6,7-pentamethyl-dihydrobenzofuran-5-sulfonyl)-L-arginine, Nα-Boc-Nω-Pbf-L-arginine
Saggio
≥98.0% (TLC)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cc1c(C)c(c(C)c2CC(C)(C)Oc12)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C24H38N4O7S/c1-13-14(2)19(15(3)16-12-24(7,8)34-18(13)16)36(32,33)28-21(25)26-11-9-10-17(20(29)30)27-22(31)35-23(4,5)6/h17H,9-12H2,1-8H3,(H,27,31)(H,29,30)(H3,25,26,28)/t17-/m0/s1
CVFXPOKENLGCID-KRWDZBQOSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
With a growing peptide drug market the fast, reliable and uncomplicated synthesis of peptides is of paramount importance.