149292
1-Adamantyl bromomethyl ketone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H17BrO
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
76-79 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ketone
Stringa SMILE
BrCC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C12H17BrO/c13-7-11(14)12-4-8-1-9(5-12)3-10(2-8)6-12/h8-10H,1-7H2/t8-,9+,10-,12-
KWCDIRFSULAMOC-GOCCLTDMSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
1-Adamantyl bromomethyl ketone may be used in chemical synthesis studies.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Xiangdong Su et al.
ChemMedChem, 6(8), 1439-1451 (2011-05-25)
11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1) plays a key role in converting intracellular cortisone to physiologically active cortisol, which is implicated in the development of several phenotypes of metabolic syndrome. Inhibition of 11β-HSD1 activity with selective inhibitors has beneficial effects on various