137227
1-Phenyl-2-butanone
98%
Sinonimo/i:
Benzyl ethyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.512 (lit.)
P. ebollizione
109-112 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
phenyl
Stringa SMILE
CCC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
GKDLTXYXODKDEA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?