Documenti fondamentali
148008
Sigma-Aldrich
Methyl isobutyrate
99%
Sinonimo/i:
2-Methylpropanoic acid methyl ester, Methyl 2,2-dimethylacetate, Methyl 2-methylpropanoate
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCOOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.13
Beilstein:
1740720
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.384 (lit.)
P. ebollizione
90 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
water: slightly soluble
Densità
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)5(6)7-3/h4H,1-3H3
BHIWKHZACMWKOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Radiofrequency-induced plasmas of methyl isobutyrate has been studied using mass spectrometry.
Applicazioni
Methyl isobutyrate was used as diluent in forced Rayleigh scattering studies to measure diffusion coefficients for a ternary system comprising camphorquinone in poly(methyl methacrylate).
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Methyl valerate analytical standard
Supelco
94560
Methyl valerate
Mass spectrometry of and deposition-rate measurements from radiofrequency-induced plasmas of methyl isobutyrate, methyl methacrylate and n-butyl methacrylate.
O'Toole L, et al.
J. Chem. Soc., Faraday, 91(9), 1363-1370 (1995)
Penetrant diffusion in poly (methyl methacrylate) near Tg: dependence on temperature and polymer weight fraction.
Tonge MP, et al.
Polymer, 41(10), 3659-3670 (2000)