W263907
Linalyl butyrate
≥95%, FG
Sinonimo/i:
3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-yl butyrate, 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-yl butanoate, Butyric acid linalyl ester, Linalool butyrate, Linalyl 3-methylpropionate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.45 (lit.)
P. ebollizione
80-82 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densità
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
berry; fruity; floral; sweet
Stringa SMILE
CCCC(=O)OC(C)(CC\C=C(\C)C)C=C
InChI
1S/C14H24O2/c1-6-9-13(15)16-14(5,7-2)11-8-10-12(3)4/h7,10H,2,6,8-9,11H2,1,3-5H3
FHLGUOHLUFIAAA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?