Documenti fondamentali
147702
Sigma-Aldrich
trans-3-(Dimethylamino)acrylonitrile
95%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NCH=CHCN
Numero CAS:
Peso molecolare:
96.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.533 (lit.)
P. ebollizione
76-80 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densità
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
nitrile
Stringa SMILE
CN(C)\C=C\C#N
InChI
1S/C5H8N2/c1-7(2)5-3-4-6/h3,5H,1-2H3/b5-3+
ZKKBIZXAEDFPNL-HWKANZROSA-N
Descrizione generale
trans-3-(Dimethylamino)acrylonitrile has been investigated for vestibular toxicity in wild type (129S1) and CYP2E1-null mice via CYP2E1-mediated metabolism.
Altre note
remainder cis-isomer
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sandra Saldaña-Ruíz et al.
Toxicology letters, 208(2), 125-132 (2011-11-05)
Allylnitrile, cis-crotononitrile, and 3,3'-iminodipropionitrile are known to cause vestibular toxicity in rodents, and evidence is available indicating that cis-2-pentenenitrile shares this effect. We evaluated nineteen nitriles for vestibular toxicity in wild type (129S1) and CYP2E1-null mice, including all the above