144606
Cyanomethyl benzenesulfonate
80%, technical grade
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
80%
Indice di rifrazione
n20/D 1.523 (lit.)
P. eboll.
142-146 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
sulfonic acid
Stringa SMILE
O=S(=O)(OCC#N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO3S/c9-6-7-12-13(10,11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,7H2
SSOVHFPWMPUQOS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?