14010
O-Benzyl-L-tyrosine
≥99.0% (NT), for peptide synthesis
Sinonimo/i:
4-Benzyloxy-L-phenylalanine
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
O-Benzyl-L-tyrosine, ≥99.0% (NT)
Saggio
≥99.0% (NT)
Attività ottica
[α]20/D −9.5±1°, c = 1% in acetic acid: water (4:1)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
259 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amine
carboxylic acid
phenyl
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H17NO3/c17-15(16(18)19)10-12-6-8-14(9-7-12)20-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,15H,10-11,17H2,(H,18,19)/t15-/m0/s1
KAFHLONDOVSENM-HNNXBMFYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PPARG(5468)
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?