Documenti fondamentali
135550
Sigma-Aldrich
3,4,5,6-Tetrachlorophthalimide
97%
Sinonimo/i:
4,5,6,7-Tetrachloroisoindole-1,3-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8HCl4NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.91
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
DMF: soluble 25 mg/mL, clear, light yellow
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Clc1c(Cl)c(Cl)c2C(=O)NC(=O)c2c1Cl
InChI
1S/C8HCl4NO2/c9-3-1-2(8(15)13-7(1)14)4(10)6(12)5(3)11/h(H,13,14,15)
LPUUYZVKCMCHLO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3,4,5,6-Tetrachlorophthalimide was used to study the influence of metal binding and posttranslational modification of the carboxylated lysine on the activity of recombinant hydantoinase from Agrobacterium radiobacter.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Cheng-Yang Huang et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 14(1), 111-121 (2008-09-11)
Bacterial hydantoinase possesses a binuclear metal center in which two metal ions are bridged by a posttranslationally carboxylated lysine. How the carboxylated lysine and metal binding affect the activity of hydantoinase was investigated. A significant amount of iron was always