Documenti fondamentali
8.07303
Sigma-Aldrich
Phthalimide
for synthesis
Sinonimo/i:
Phthalimide, Phthalic acid imide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
201-603-3
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
>500 °C
Potenza
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.8 (0.6 g/L in H2O)
P. eboll.
310 °C/1013 hPa
Punto di fusione
234-238 °C (sublimed)
Temp. transizione
flash point 150 °C
Solubilità
0.6 g/L
Densità
1.21 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-4H,(H,9,10,11)
XKJCHHZQLQNZHY-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 233 °C
Melting range (upper value): ≤ 236 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup