134759
1,2,3,6-Tetrahydropyridine
97%
Sinonimo/i:
Δ3-Piperidine, 1,2,5,6-Tetrahydropyridine, 3,6-Dihydro-2H-pyridine
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.48 (lit.)
P. ebollizione
108 °C (lit.)
Punto di fusione
−48 °C (lit.)
Densità
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CC=CCN1
InChI
1S/C5H9N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2,6H,3-5H2
FTAHXMZRJCZXDL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?