498254
Phenyl selenocyanate
96%
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.603 (lit.)
P. ebollizione
116-117 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.484 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N#C[Se]c1ccccc1
InChI
1S/C7H5NSe/c8-6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
NODWRXQVQYOJGN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- benzeneselenol esters
- 2-bromoethyl phenyl selenie dibromide
- α,α-dioxy-β-phenylseleno carbonitriles
- β-alkoxyalkyl phenyl selenide
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.