127221
Di(2-pyridyl) ketone
99%
Sinonimo/i:
2,2′-Carbonyldipyridine, 2,2′-Dipyridyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
52-55 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
O=C(c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C11H8N2O/c14-11(9-5-1-3-7-12-9)10-6-2-4-8-13-10/h1-8H
QPOWUYJWCJRLEE-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?