126306
1,3-Dimethoxybenzene
≥98%
Sinonimo/i:
Dimethylresorcinol, Resorcinol dimethyl ether
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.524 (lit.)
P. ebollizione
85-87 °C/7 mmHg (lit.)
Densità
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cccc(OC)c1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6H,1-2H3
DPZNOMCNRMUKPS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?