123137
2-Aminothiophenol
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
2-Aminobenzenethiol, 2-Aminophenyl mercaptan, 2-Mercaptoaniline
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.642 (lit.)
P. eboll.
70-72 °C/0.2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
16-20 °C (lit.)
Solubilità
H2O: slightly soluble
Densità
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccccc1S
InChI
1S/C6H7NS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
VRVRGVPWCUEOGV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?