120693
α-Methyl-DL-tyrosine
98%
Sinonimo/i:
DL-2-Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)alanine, AMPT
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
tecniche
HPLC: suitable
Colore
white to off-white
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(N)(Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c1-10(11,9(13)14)6-7-2-4-8(12)5-3-7/h2-5,12H,6,11H2,1H3,(H,13,14)
NHTGHBARYWONDQ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... TH(7054)
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?