T2952
Tetrabenazine
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
9,10-Dimethoxy-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-3-isobutyl-(rel 3R,11bR)-2H-benzo[a]quinolizin-2-one
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
Ideatore
Roche
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc2CCN3C[C@@H](CC(C)C)C(=O)CC3c2cc1OC
InChI
1S/C19H27NO3/c1-12(2)7-14-11-20-6-5-13-8-18(22-3)19(23-4)9-15(13)16(20)10-17(14)21/h8-9,12,14,16H,5-7,10-11H2,1-4H3/t14-,16-/m1/s1
MKJIEFSOBYUXJB-GDBMZVCRSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?