116807
3-Phenylbutyric acid
98%
Sinonimo/i:
(±)-3-Phenylbutyric acid, (±)-β-Methylhydrocinnamic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
170-172 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
35-38 °C (lit.)
Densità
1.515 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
phenyl
Stringa SMILE
CC(CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(7-10(11)12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,11,12)
ZZEWMYILWXCRHZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?