110000
Diethylamine
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
14.14 psi ( 55 °C)
180 mmHg ( 20 °C)
3.51 psi ( 20 °C)
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
594 °F
Limite di esplosione
10.1 %
tecniche
ELISA: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.385 (lit.)
pH
13 (20 °C, 100 g/L)
P. eboll.
55 °C (lit.)
Punto di fusione
−50 °C (lit.)
Densità
0.707 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCNCC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-14.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-26 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?