Key Documents
109983
Sigma-Aldrich
2-Chloroethyl vinyl ether
99%, contains triethanolamine as stabilizer, contains MEHQ as stabilizer
Sinonimo/i:
(2-Chloroethoxy)ethene, 1-Chloro-2-vinyloxyethane, 2-Chloroethyl vinyl ether, 2-Vinyloxyethyl chloride, Vinyl 2-chloroethyl ether
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CH2OCH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.55
Beilstein:
773787
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
760 mmHg ( 109 °C)
Saggio
99%
contiene
300-500 triethanolamine as stabilizer
50-100 MEHQ as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
P. eboll.
109 °C (lit.)
Densità
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCOC=C
InChI
1S/C4H7ClO/c1-2-6-4-3-5/h2H,1,3-4H2
DNJRKFKAFWSXSE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Stavros Zouganelis et al.
Polymers, 11(9) (2019-09-19)
The cationic statistical copolymerization of n-butyl (be) and 2-chloroethyl vinyl ether (CEVE), is efficiently conducted using bis(η5-cyclopentadienyl)dimethyl zirconium (Cp2ZrMe2) in combination with tetrakis(pentafluorophenyl)borate dimethylanilinum salt [B(C6F5)4]-[Me2NHPh]+, as an initiation system. The reactivity ratios are calculated using both linear graphical and