109932
4-Ethylmorpholine
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. ebollizione
139 °C (lit.)
Punto di fusione
−63 °C (lit.)
Densità
0.91 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3
HVCNXQOWACZAFN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
86.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
30 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?