Documenti fondamentali
10914
Sigma-Aldrich
Isopropenyl acetate
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
IPA, 1-Methylvinyl acetate
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2C(CH3)=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.12
Beilstein:
1280347
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.401 (lit.)
P. ebollizione
94 °C (lit.)
Densità
0.922 g/mL at 20 °C
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)7-5(3)6/h1H2,2-3H3
HETCEOQFVDFGSY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Isopropenyl acetate is a superior acetylating agent and decomposes into ketene and acetone by heating in presence of acid catalysts. Iodine in isopropenyl acetate is a unique catalyst for the acetylation of a variety of alcohols, phenols and amines under solvent free conditions.
Altre note
prices for bulk quantities on request
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
66.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
19 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Molecular iodine in isopropenyl acetate (IPA): a highly efficient catalyst for the acetylation of alcohols, amines and phenols under solvent free conditions.
Ahmed N and van Lier JE.
Tetrahedron Letters, 47(30), 5345-5349 (2006)
Reactions of isopropenyl acetate.
Hagemeyer HJ and Hull DC.
Ind. and Eng. Chem., 41(12), 2920-2924 (1949)