103284
2-Methoxy-5-methylaniline
99%
Sinonimo/i:
5-Methyl-o-anisidine, 6-Methoxy-m-toluidine, p-Cresidine
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.7 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
solid
P. eboll.
235 °C (lit.)
Punto di fusione
50-52 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(C)cc1N
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-3-4-8(10-2)7(9)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
WXWCDTXEKCVRRO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?