M9794
6-Maleimidohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥98%, powder
Synonyme(s) :
6-Maleimidocaproic acid N-succinimidyl ester, N-(ε-Maleimidocaproyloxy)succinimide, N-Succinimidyl 6-maleimidocaproate, EMCS
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Pf
70-73 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: 100 mg/mL
DMF: soluble (lit.)(lit.)
Groupe fonctionnel
NHS ester
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(ON(C(CC1)=O)C1=O)CCCCCN2C(C=CC2=O)=O
InChI
1S/C14H16N2O6/c17-10-5-6-11(18)15(10)9-3-1-2-4-14(21)22-16-12(19)7-8-13(16)20/h5-6H,1-4,7-9H2
Clé InChI
VLARLSIGSPVYHX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable