Key Documents
35248
Sigma-Aldrich
2,3-Dichlorobenzaldehyde
≥98.0%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.01
Numéro Beilstein :
508198
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0%
Pf
64-67 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-4H
Clé InChI
LLMLNAVBOAMOEE-UHFFFAOYSA-N
Application
2,3-Dichlorobenzaldehyde is suitable for use in the preparation of:
  • 4-(2,3-dichlorobenzylideneamino)-1,5-dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3(2H)-one, Schiff base
  • ethyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-1,6-dimethyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate via Biginelli condensation
  • benzyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-1,3,6-trimethyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
275.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
135 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
4-(2, 3-Dichlorobenzylideneamino)-1, 5-dimethyl-2-phenyl-1H-pyrazol-3 (2H)-one.
Sun, Y-X., et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 62(10), o4613-o4615 (2006)
Synthesis and reactions of Biginelli-compounds. Part 23.1 Chemoenzymatic syntheses of enantiomerically pure 4-aryl-3, 4-dihydropyrimidin-2 (1H)-ones.
Schnell B, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 24, 4382-4389 (2000)