Wichtige Dokumente
Y0002190
Ganodersäure A
CRS European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(2R,6R)-6-[(5R,7S,10S,13R,14R,15S,17R)-7,15-Dihydroxy-4,4,10,13,14-pentamethyl-3,11-dioxo-2,5,6,7,12,15,16,17-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-methyl-4-oxoheptansäure, (7β,15α,25R)-7,15--Dihydroxy-3,11,23-trioxo-lanost-8-en-26-säure
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
ganoderic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(C(C)CC(C[C@@H](C)[C@H]1C[C@H](O)[C@@]([C@]1(C)CC2=O)(C)C3=C2[C@]4(C)C(C[C@@H]3O)C(C)(C)C(CC4)=O)=O)=O
InChI
1S/C30H44O7/c1-15(10-17(31)11-16(2)26(36)37)18-12-23(35)30(7)25-19(32)13-21-27(3,4)22(34)8-9-28(21,5)24(25)20(33)14-29(18,30)6/h15-16,18-19,21,23,32,35H,8-14H2,1-7H3,(H,36,37)/t15-,16?,18-,19+,21?,23+,28+,29-,30+/m1/s1
InChIKey
DYOKDAQBNHPJFD-ZQEHRSJRSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Y0002190 | 4061841558286 |