Wichtige Dokumente
PHL89669
Ganoderische Säure B
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(3β,7β,25R)-3,7-Dihydroxy-11,15,23-trioxolanost-8-en-26-säure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
InChI
1S/C30H44O7/c1-15(10-17(31)11-16(2)26(36)37)18-12-23(35)30(7)25-19(32)13-21-27(3,4)22(34)8-9-28(21,5)24(25)20(33)14-29(18,30)6/h15-16,18-19,21-22,32,34H,8-14H2,1-7H3,(H,36,37)/t15-,16-,18-,19+,21+,22+,28+,29-,30+/m1/s1
InChIKey
LWPLEHFGBRFRKI-NBCWKOIPSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)