Wichtige Dokumente
PHL84214
Ganoderische Säure D
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(7β)-7-Hydroxy-3,11,15,23-tetraoxolanost-8-en-26-säure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
O[C@H]1C[C@@H]2[C@](CCC(=O)C2(C)C)(C3=C1[C@]4([C@@]([C@H](CC4=O)[C@@H](CC(=O)CC(C)C(=O)O)C)(CC3=O)C)C)C
InChI
1S/C30H42O7/c1-15(10-17(31)11-16(2)26(36)37)18-12-23(35)30(7)25-19(32)13-21-27(3,4)22(34)8-9-28(21,5)24(25)20(33)14-29(18,30)6/h15-16,18-19,21,32H,8-14H2,1-7H3,(H,36,37)/t15-,16?,18-,19+,21+,28+,29-,30+/m1/s1
InChIKey
YTVGSCZIHGRVAV-IYAQLQCNSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL84214-10MG | 4061842077434 |