Wichtige Dokumente
PHL80499
Mollugin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
6-Hydroxy-2,2-dimethyl-2H-naphtho(1,2-b)pyran-5-carbonsäure-methylester, Rubimaillin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)C=CC(C(C(OC)=O)=C(O)C2=C3C=CC=C2)=C3O1
InChI
1S/C17H16O4/c1-17(2)9-8-12-13(16(19)20-3)14(18)10-6-4-5-7-11(10)15(12)21-17/h4-9,18H,1-3H3
InChIKey
VLGATXOTCNBWIT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
1311000-250MG | 4061838728210 |
Y0001383 | 4061833818473 |
H0830000-1EA | |
Y0001383-1EA | |
PHR3183-500MG | 4065266116946 |
H0830000 | 4061833663479 |
PHL80499-10MG | 4054839922541 |