Wichtige Dokumente
PHL82484
Bavachinin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
4′-Hydroxy-7-methoxy-6-(3-methyl-2-butenyl)-flavanon, 7-O-Methylbavachin, Bavachinin A
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc2O[C@@H](CC(=O)c2cc1C\C=C(\C)C)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C21H22O4/c1-13(2)4-5-15-10-17-18(23)11-20(14-6-8-16(22)9-7-14)25-21(17)12-19(15)24-3/h4,6-10,12,20,22H,5,11H2,1-3H3/t20-/m0/s1
InChIKey
VOCGSQHKPZSIKB-FQEVSTJZSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)