73023AST
Astec® CHIRALDEX™ B-TA Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
Synonym(e):
GC column, chiral, beta-dextran
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Beschreibung
GC capillary column
Verpackung
pkg of 1 ea
Parameter
-10-180 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
500
df
0.12 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.25 mm
Aktive Matrixgruppe
non-bonded; 2,6-di-O-pentyl-3-trifluoroacetyl derivative of β-cyclodextrin phase
Anwendung(en)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Säulenart
capillary chiral
Trenntechnik
chiral
Allgemeine Beschreibung
Chemische/physikalische Beständigkeit
- -10 °C to 180 °C isothermal and programmed
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..