G005104
GC Analysis of 5-Amino-1,3,3-Trimethylcyclohexanemethylamine Enantiomers (N-TFA Derivatives) on Astec® CHIRALDEX™ B-TA
suitable for GC
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: Astec CHIRALDEX B-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73023AST)
oven: 160 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
injection: 1 μL, 80:1 split
sample: 3 mg/mL racemate in methanol
peaks 1 & 2: first enantiomer pair
peaks 3 & 4: second enantiomer pair
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Standard
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)