Merck
28403-U
Supelco
Dioxin-Vakuumverteiler
About This Item
UNSPSC-Code:
13111000
NACRES:
NB.21
Beschreibung
includes long stem stopcocks, 10 mm O.D.
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)