Wichtige Dokumente
XX2504700
Millipore
Vakuumfiltrationsleiste
6-place, stainless steel, For simultaneous filtration of six test samples
Synonym(e):
Vakuum Filtrationseinheit, 6-Filterhalter, Edelstahl-Filtrationsleiste
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.24
Materialien
anodized aluminum handle
stainless steel body
stainless steel connector (for hose)
stainless steel plug (for pipe)
stainless steel support (for filter holder)
stainless steel valve (3-way)
Höhe
15.2 cm (6 in.)
Länge
87.6 cm
Breite
15.2 cm
Gewicht
7.7 kg
Aufnahme
sample type bottled water
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
Fitting
inlet filter holder support for No. 8 silicone perforated stopper
outlet hose adapter(s) for 3/16 - 1/4 in. tubing (each holder has a 3-way valve for venting)
Anwendung(en)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Mit dieser Vakuumfiltrationsleiste können sechs Proben gleichzeitig filtriert werden. Sie ist mit sechs Filterhaltern aus Edelstahl und sechs perforierten Standardstopfen Nr. 8 über den Halteröffnungen ausgestattet. Die Filtrationsleiste ist an eine einzelne Vakuumquelle angeschlossen und verfügt an jeder Station über separate Steuerventile für einen unabhängigen Betrieb. Die Vakuumfiltrationsleiste gewährleistet Probenintegrität und minimiert eine Kreuzkontamination zwischen den Proben
Anwendung
Vakuumfiltrationsleisten werden bei der Überwachung von Verunreinigungen in Hydraulikflüssigkeiten eingesetzt. Sie gewährleisten Probenintegrität und minimieren eine Kreuzkontamination zwischen den Proben.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Anschluss von sechs Filterhaltern an eine Vakuumquelle
  • Jede Vakuumfiltrationsstation hat ein eigenes Steuerventil
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
Bei 121 °C autoklavieren