XX2504701
Filterhalterträger für Verteiler, Edelstahl
Beer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing, Water Monitoring
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.24
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Aufnahme
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
sample type cosmetics
Anwendung(en)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Edelstahl-Verteiler für Sterilitätsprüfungen.