SAB4300135
Anti-phospho-PAK1/PAK2/PAK3 (pThr423/pThr402/pThr421) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-ADE2 antibody produced in rabbit, Anti-CDKN1A antibody produced in rabbit, Anti-PAK65 antibody produced in rabbit
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
61-67 kDa
68-74 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(R-S-TP-M-V)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr423/pThr402/pThr421)
Angaben zum Gen
human ... PAK1(5058) , PAK2(5062) , PAK3(5063)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)