Wichtige Dokumente
N1884
4-Nitrophenyl β-D-maltoside
β-maltosidase substrate
Synonym(e):
4-Nitrophenyl-beta-D-maltopyranoside
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Löslichkeit
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(OC2CO)Oc3ccc(cc3)N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)12(23)14(25)18(30-9)32-16-10(6-21)31-17(15(26)13(16)24)29-8-3-1-7(2-4-8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2
InChIKey
IAYJZWFYUSNIPN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?