GE28-4110-01
HiTrap® Butyl High Performance
Cytiva 28-4110-01, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
butyl
Form
prepacked column
Quervernetzung
cross-linked
Verpackung
pack of 5 × 1 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 28-4110-01
Lagerbedingungen
(20% Ethanol)
Parameter
<4 mL/min flow rate
42 psi
Methode(n)
liquid chromatography (LC): suitable
Bettgröße
7 mm × 25 mm
Bettvolumen
1 mL
Säule ID
7 mm
Matrix
cross-linked agarose
Aktive Matrixgruppe
butyl functional group
Partikelgröße
24-44 μm
Durchschnittliche Teilgröße
34 μm
cleaning
2-14
Arbeitsbereich
3-13
Eignung
suitable for bioprocess medium
Trenntechnik
hydrophobic interaction (HIC)
Verwandte Kategorien
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)