GE28-4110-05
HiTrap® Butyl High Performance
Cytiva 28-4110-05, pack of 5 × 5 mL
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NA.56
Empfohlene Produkte
ligand
butyl
Verpackung
pack of 5 × 5 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 28-4110-05
Parameter
<20 mL/min flow rate
42 psi
Bettgröße
16 mm × 25 mm
Bettvolumen
5 mL
Säule ID
16 mm
Matrix
cross-linked agarose
Partikelgröße
24-44 μm
Durchschnittliche Teilgröße
34 μm
cleaning
2-14
Arbeitsbereich
3-13
Eignung
suitable for bioprocess medium
Allgemeine Beschreibung
HiTrap Butyl HP sind gepackte hochleistungsfähige Butylsepharose-Säulen für die hochauflösende hydrophobe Interaktionschromatographie (HIC). Die Säulen werden sowohl für die Aufreinigung von Proteinen in kleinen Mengen als auch für das Screening von Bindungs- und Elutionsbedingungen verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ermöglicht eine praktische und schnelle Proteinaufreinigungen in geringen Mengen.
- Butyl Sepharose High Performance ist ein aliphatisches HIC-Harz, das für Zwischenschritte und Polierschritte entwickelt wurde, bei denen hohe Auflösung Priorität hat.
- Flexibles Design für die Verwendung mit Spritzen, einer einzelnen Laborpumpe oder einem Chromatographiesystem wie z. B. mit ÄKTA-Design.
- Hohe Durchflussraten und hohe Kapazitäten.
- Ausgezeichnete und einfache Skalierung durch Verbindung mehrerer HiTrap-Säulen in Reihe oder durch Verwendung von HiPrep-Säulen.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (20 % Ethanol)
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Um das Analysenzertifikat für dieses Produkt einzusehen, besuchen Sie bitte www.cytiva.com.
Sonstige Hinweise
Der Druck über das Festbett variiert in Abhängigkeit von einer Reihe von Parametern wie den Eigenschaften des Chromatographiemediums und den verwendeten Säulenschläuchen.
Rechtliche Hinweise
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)