Merck
GE17-5247-01
HisTrap High Performance
Cytiva 17-5247-01, pack of 5 × 1 mL
Synonym(e):
Nickel-Affinitätschromatographie
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NA.56
Form
prepacked column
Quervernetzung
cross-linked
Verpackung
pack of 5 × 1 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-5247-01
Lagerbedingungen
(20% Ethanol)
Parameter
4 ml/min (1 ml), 5 ml/min (5ml) flow rate (H2O at room temperature)
42 psi (H2O at room temperature.)
Methode(n)
liquid chromatography (LC): suitable
Bettgröße
7 mm × 25 mm
Bettvolumen
1 mL
Säule ID
7 mm
Matrix
highly cross-linked 6% agarose
Aktive Matrixgruppe
Nickel
Durchschnittliche Teilgröße
34 μm
cleaning
2-14(Ni2+-stripped medium.)
Arbeitsbereich
3-12(Ni2+-stripped medium.)
Kapazität
≥40 mg binding capacity (histidine-tagged protein/ml medium)(H20 at room temperature)
≥40 mg binding capacity (histidine-tagged protein/ml medium)(Protein binding capacity is protein-to-protein dependent.)
Trenntechnik
affinity
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
HisTrap-HP-Säulen werden mit Ni-Sepharose High Performance vorgepackt und sind für die einfache, hochauflösende Aufreinigung von histidinmarkierten Proteinen mittels immobilisierter Metallionenaffinitätschromatographie (IMAC) konzipiert.
HisTrap-HP-1-mL- und 5-mL-Säulen dienen zur einfachen 1-Schritt-Aufreinigung von histidinmarkierten Proteinen. Die Säulen werden mit Ni-Sepharose High Performance vorgepackt, das eine hohe Bindungskapazität und eine niedrige Nickel-Ionen-Leckage hat, sodass das Zielprotein in wiederholten IMAC-Aufreinigungen zuverlässig eingefangen werden kann.
HisTrap-HP-Säulen können auch für die Aufreinigung von markierten Proteinen mit kürzeren oder längeren Polyhistidinmarkierungen wie (Histidin)4 oder (Histidin)10 verwendet werden. Im Vergleich zu (Histidin)6 bindet das kürzere (Histidin)4 schwächer und das längere (Histidin)10 stärker. Der Unterschied in der Bindungsstärke kann während der Aufreinigung genutzt werden. Da (Histidin)10 stärker bindet, kann den lysierten Zellen Imidazol in höherer Konzentration zugegeben werden. Dies kann die Entfernung von Kontaminanten erleichtern, die andernfalls mit dem markierten Zielprotein kopurifiziert werden können.
Die hohe Stabilität und breite Kompatibilität von Ni-Sepharose High Performance sorgen für anhaltende biologische Aktivität, erhöhen den Produktertrag, während sie gleichzeitig das Spektrum der geeigneten Betriebsbedingungen stark erweitern.
Für eine praktische Aufskalierung der histidinmarkierten Proteinaufreinigung werden 20-mL-HisPrep-FF-16/10-Säulen verwendet. Ni-Sepharose 6 Fast Flow, das in HisTrap-FF- und HisPrep-FF-16/10-Säulen vorgepackte Medium, ermöglicht hohe Flussraten, was wiederum die Aufskalierung der histidinmarkierten Proteinaufreinigung erleichtert.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hohe Bindungskapazität, mindestens 40 mg/mL Chromatographie-Medium.
  • Kompatibel mit zahlreichen unterschiedlichen Reduktionsmitteln, Detergenzien, Denaturierungsmitteln und sonstigen Additiven.
  • Unwesentliche Ni2+-Leckage
  • Einfache manuelle Verwendung mit einer Spritze oder Pumpe oder mit einem Chromatographiesystem wie ÄKTAdesign.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (20 % Ethanol)
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
HisPrep is a trademark of Cytiva
HisTrap is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This page shows high-throughput screening using His MultiTrap HP and His MultiTrap FF 96-well filter plates from GE Healthcare.
This page shows how to perform a purification and on-column refolding of an insoluble his-tagged protein from an E. coli culture with HisTrap FF columns and ÄKTAprime from GE Healthcare.
This page describes principles and standard conditions for different purification techniques of histidine-tagged proteins using GE Healthcare products.
Protokolle
This page shows how to purify Strep-tag II recombinant proteins using StrepTrap HP 1 mL and 5 mL from GE Healthcare.
This page shows how to purify histidine-tagged recombinant proteins using Ni Sepharose High Performance from GE Healthcare.
This page shows how to purify protein A-tagged proteins using GE Healthcare products.
This page how to remove histidine tags by enzymatic cleavage using GE Healthcare products.
Alle anzeigen