Merck
GE29400460
HiTrap® Capto SP ImpRes
Cytiva 29400460, pack of 1 × 1 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NB.13
Form
prepacked column
Quervernetzung
cross-linked
Verpackung
pack of 1 × 1 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 29400460
Lagerbedingungen
(0.2 M Sodium Acetate in 20% Ethanol)
Parameter
(flow velocity: 300 cm/h)
-4 mL/min max. flow rate
-70 psi max. pressure
Methode(n)
liquid chromatography (LC): suitable
Matrix
(High-flow agarose)
Aktive Matrixgruppe
CH2CH2 CH2SO3-
Partikelgröße
(40 µm)
Kapazität
binding capacity(> 70 mg lysozyme/mL medium, > 95 mg BSA/mL medium)
Trenntechnik
cation exchange
Lagertemp.
room temp
Rechtliche Hinweise
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GE294004604061842553617