DMS 53
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95062823, human lung, Epithelial
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human lung
Verpackung
tube of 5 μg 95062823-DNA-5UG
pkg of vial of cells 95062823-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Modal no. 60
Morphologie
Epithelial
Produkte
Variety of hormones, high level of calcitonin
Rezeptoren
Bombesin (BN), Epidermal growth factor (EGF), Transforming growth factor (TGF-beta), acetylcholine receptor (AChR)
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
DNA-Profil
CSF1PO: 12
D13S317: 10
D16S539: 12,13
D5S818: 10,11
D7S820: 8,11
THO1: 8,9.3
TPOX: 12
vWA: 15,17
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)