Merck
U-251 MG-Zelllinie human
9063001, human brain, Pleomorphic/astrocytoid
Synonym(e):
U-251MG Cells, U251 Cells, U251N Cells
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
product name
U-251 MG-Zelllinie human, 09063001
Biologische Quelle
human brain
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
2n = 46
Morphologie
Pleomorphic/astrocytoid
Produkte
Contains GFAP positive cells
Rezeptoren
PDGFR alpha and EGFR. See Nistér M. et al., (1988) & (1991)
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Humanes Glioblastom Astrozytom
Beschreibung der Zelllinie
Durch ein Explantationsverfahren aus einem bösartigen Glioblastomtumor gewonnen. U-251 wurde ehemals als U-373 MG (Sigma Produktnr. 89081403) vertrieben, bis eine STR-PCR-Profilerstellung (Short Tandem Repeat) die Identität mit U-251 bestätigte. Eine neue Hinterlegung von U-373 MG, die als U-373 MG (Uppsala) bekannt ist, ist jetzt verfügbar (Sigma Produktnummer 08061901). Hintergrund zur Identitätsabfrage für die Zelllinie U-373 MG: Die American Type Culture Collection (ATCC) berichtete, dass ihr Bestand von U-373 MG andere genetische Eigenschaften aufwies als der Bestand aus dem Labor des Urhebers, und dass er Ähnlichkeiten mit einer anderen Glioblastomzelllinie, U-251, aufwies. Angesichts dessen führte ECACC eine Untersuchung der Echtheit ihres eigenen Bestands der Zelllinie U-373 MG durch. ECACC erhielt ähnliche Ergebnisse wie ATCC, d. h., dass der Bestand von U-373 MG gemäß STR-PCR-Profilerstellung U-251 entspricht. Die Zelllinie U-373 MG, die unter der Produktnr. 89081403 gelistet war, wurde zu ′U-251 (ehemals U-373 MG)′ umbenannt und hat die neue Sigma Produktnr. 09063001.
Anwendung
Die U-251 MG-Zelllinie wird wie folgt verwendet:
  • zur Extraktion von Krebsstammzellen aus der humanen Glioblastomzelllinie U-251
  • zur Untersuchung des Mechanismus der Pax6(Paired-box-Protein)-assoziierten Steigerung der Expression von Dkk3 (Dickkopf 3)
  • zur Untersuchung der Rolle von JARID1B (jumoni AT-rich interactive domain 1B; Jumonji-AT-reiche interaktive Domäne 1B) bei der Pathogenese von Gliom
  • zur Untersuchung der therapeutischen Wirksamkeit von Irinophor C in Kombination mit Temozolomid in einem Glioblastomtumormodell
DNA-Profil
STR-PCR-Daten: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 10,11
D16S539: 12
D5S818: 11,12
D7S820: 10,12
THO1: 9,3
TPOX: 8
vWA: 16,18
Nährmedium
EMEM (EBSS) + 2 mM Glutamin + 1 % nicht essenzielle Aminosäuren (NEAS) + 1 mM Natriumpyruvat (NaP) + 10 % fetales Kälberserum (FKS).
Subkultur-Routine
Teilen Sie subkonfluente Kulturen (70–80 %) 1:3 bis 1:6, d. h. Impfen zu 2–4x10,000 Zellen/cm2 mit 0,25 % Trypsin oder Trypsin/EDTA, 5 % CO2 bei 37 °C.
Sonstige Hinweise
Für Asien-Pazifikraum-Lieferungen können zusätzliche Liefer- und Bearbeitungsgebühren anfallen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Kundendienstvertreter.