NCI-H322 Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95111734, human lung (cervical node metastasis), Not specified
Synonym(e):
H322 Cells, NCI-322 Cells, NCI-H322T Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human lung (cervical node metastasis)
Beschreibung
Human Caucasian bronchioalveolar carcinoma
Verpackung
tube of 5 μg 95111734-DNA-5UG
pkg of vial of cells 95111734-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Not specified
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
metastasis
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)