Wichtige Dokumente
62143
Lincomycin -hydrochlorid
96.0-102.0% (HPLC)
Synonym(e):
Lincocin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96.0-102.0% (HPLC)
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
≤5% water
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-positive bacteria
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@@H](C)O)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H34N2O6S.ClH/c1-5-6-10-7-11(20(3)8-10)17(25)19-12(9(2)21)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;/h9-16,18,21-24H,5-8H2,1-4H3,(H,19,25);1H/t9-,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16-,18-;/m1./s1
InChIKey
POUMFISTNHIPTI-BOMBIWCESA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Wirkmechanismus: inhibiert die bakterielle Proteinsynthese
Antimicrobielles Spektrum: Gram-positive Bakterien.
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Protein synthesis is a complex, multi-step process involving many enzymes as well as conformational alignment. However, the majority of antibiotics that block bacterial protein synthesis interfere with the processes at the 30S subunit or 50S subunit of the 70S bacterial ribosome.