Merck
L0650000
Lincomycin-Hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Lincomycin -hydrochlorid Monohydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H34N2O6S · HCl · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
461.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
lincomycin
Hersteller/Markenname
EDQM
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cl[H].[H]O[H].CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@@H](C)O)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H34N2O6S.ClH.H2O/c1-5-6-10-7-11(20(3)8-10)17(25)19-12(9(2)21)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;;/h9-16,18,21-24H,5-8H2,1-4H3,(H,19,25);1H;1H2/t9-,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16-,18-;;/m1../s1
InChIKey
LFZGYTBWUHCAKF-DCNJEFSFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Lincomycin hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ulrich Schreiber et al.
Photosynthesis research, 114(3), 165-177 (2013-02-15)
A new type of multi-color PAM chlorophyll fluorometer (Schreiber et al. 2012) was applied for measurements of photodamage to photosystem II (PS II) in optically thin suspensions of Chlorella (200 μg Chl l(-1)) in the presence of 1 mM lincomycin.
Isaac M Hagenbuch et al.
Water research, 46(16), 5028-5036 (2012-07-24)
The role that antibiotics and other "emerging contaminants" play in shaping environmental microbial communities is of growing interest. The use of the prokaryotic metabolic inhibitors tylosin (T), lincomycin (L), and ciprofloxacin (C) in livestock and humans is both global and
Steven L Berry et al.
Veterinary journal (London, England : 1997), 193(3), 654-658 (2012-08-16)
The objective of this study was to observe the dynamics of clinical cure and recurrence of the lesions of bovine digital dermatitis for 11 months after treatment with topical lincomycin HCl. The study was a clinical follow-up of 39 active
PanGyi Kim et al.
Chemosphere, 89(1), 10-18 (2012-05-09)
Chronic toxicity of acetaminophen and lincomycin were evaluated using freshwater organisms including two crustaceans (Daphnia magna and Moina macrocopa) and a fish (Oryzias latipes). H295R, a human adrenal cell was also used to understand the effects on steroidogenesis. In 21
P Calza et al.
Environmental science and pollution research international, 20(4), 2262-2270 (2012-08-02)
The aqueous environmental fate of two antibiotics, lincomycin and clarithromycin, and an antiepileptic drug, carbamazepine, was investigated by monitoring drugs decomposition and identifying intermediates in Po river water (North Italy). Initially, control experiments in the dark and under illumination were