PHR1441
Spectinomycin-Sulfat
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Spectinomycinsulfat Tetrahydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0000655
traceable to USP 1618003
API-Familie
spectinomycin
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C14H24N2O7.H2O4S.4H2O/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;1-5(2,3)4;;;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4);4*1H2/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;;;;/m1...../s1
InChIKey
OBZDRKHRQYPQDZ-SACNDDTHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Vorsicht
Angaben zur Herstellung
Fußnote
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)