Wichtige Dokumente
76871
Pentan
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.48 (vs air)
Dampfdruck
26.98 psi
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
500 °F
Expl.-Gr.
~8.3 %
Methode(n)
GC/GC: suitable
Verunreinigungen
≤0.05% water
Abdampfrückstand
≤0.002%
Brechungsindex
n20/D 1.358 (lit.)
n20/D 1.358
bp
35-36 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−130 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: soluble(lit.)
Dichte
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES String
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F
Flammpunkt (°C)
-40 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?