Wichtige Dokumente
158941
Pentan
reagent grade, 98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.48 (vs air)
Dampfdruck
26.85 psi ( 55 °C)
8.43 psi ( 20 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
500 °F
Expl.-Gr.
~8.3 %
dilution
(for analytical testing)
Brechungsindex
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−130 °C (lit.)
Dichte
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F
Flammpunkt (°C)
-40 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?