Merck
34956-M
Sigma-Aldrich
Pentan
suitable for HPLC, ≥99.0%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.15
Beilstein:
969132
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12190000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität:
HPLC grade
Assay:
≥99.0%
Methode(n):
HPLC: suitable
Anwendung(en):
general analytical
bp:
35-36 °C (lit.)
Qualität
HPLC grade
Dampfdichte
2.48 (vs air)
Assay
≥99.0%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
500 °F
Expl.-Gr.
~8.3 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.0005% free acid (as CH3COOH)
≤0.0005% non-volatile matter
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
<0.005% water (Karl Fischer)
Abdampfrückstand
<0.0005%
Durchlässigkeit
200 nm, ≥20%
210 nm, ≥60%
220 nm, ≥85%
230 nm, ≥95%
250 nm, ≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−130 °C (lit.)
Löslichkeit
water: partially soluble ( 0.038 g/l at 20 °C (68 °F))
Dichte
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
neat
UV-Absorption
λ: 200 nm Amax: ≤0.70
λ: 210 nm Amax: ≤0.20
λ: 220 nm Amax: ≤0.07
λ: 230 nm Amax: ≤0.02
λ: 250 nm Amax: ≤0.004
Anwendung(en)
general analytical
SMILES String
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Pentan (n-Pentan) ist ein Kohlenwasserstoff, dessen Hydroisomerisierung unter Verwendung eines nanokristallinen Beta(BEA)-Zeoliths vorgeschlagen wurde. Berichten zufolge ist es eines der durch die Peroxidation von ungesättigten Fettsäuren gebildeten Produkte.
Anwendung
  • Proton Affinities of Alkanes: In dieser Studie werden die Protonenaffinitäten verschiedener Alkane, einschließlich Pentan, mittels Massenspektrometrie untersucht. Die Ergebnisse liefern wertvolle Daten zum Verständnis der Reaktivität und Stabilität von Alkanen in verschiedenen chemischen Umgebungen (Fu et al., 2022).
  • Gas Digital Microfluidic Platform: Application to Highly Volatile Compound Preconcentration: In diesem Artikel wird eine digitale Mikrofluidikplattform vorgestellt, die für die Vorkonzentration von leichtflüchtigen Verbindungen wie Pentan entwickelt wurde. Die Plattform verbessert die Nachweisgrenzen und die analytische Leistung bei der Analyse flüchtiger organischer Verbindungen erheblich (Enel et al., 2022).
  • Impact of Chemical and Physical Properties of Organic Solvents on the Gas and Hydrogen Formation during Laser Synthesis of Gold Nanoparticles: In dieser Forschungsarbeit wird untersucht, wie sich die chemischen und physikalischen Eigenschaften von Lösungsmitteln, einschließlich Pentan, auf die Gas- und Wasserstoffbildung während der Lasersynthese von Gold-Nanopartikeln auswirken. Die Studie bietet Einblicke in die Optimierung der Synthesebedingungen für die Nanopartikel-Produktion (Fromme et al., 2023).
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F
Flammpunkt (°C)
-40 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)